PHR2523
Naproxen-verwandte Verbindung L
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Acetyl-6-methoxynaphthalin, 1-(6-Methoxy-2-naphthalinyl)-ethanon, 6′-Methoxy-2′-acetonaphthon, NSC 105564
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000631
traceable to USP 1457425
API-Familie
naproxen
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)=O
InChI
1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)