Merck
PHR1732
Supelco
Vancomycin-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Vancomycin -hydrochlorid
Größe auswählen
4 X 250 MG
€ 262,00
€ 262,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 250 MG
€ 262,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1449.25 (free base basis)
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 262,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. V0045000
traceable to USP 1709007
API-Familie
vancomycin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 4x250 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H](NC)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c5c(cc(cc5O)
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChIKey
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar. Vancomycin-Hydrochlorid ist ein Glycopeptid-Antibiotikum, das sich bei der Behandlung einer von grampositiven Bakterien verursachten Endokarditis als wirksam erwiesen hat.[1][2] Es wird eingesetzt, um die Synthese der bakteriellen Zellwand zu hemmen; außerdem verhindert es die Synthese von Peptidoglycan, indem es fest an Peptide bindet, die an ihrem freien Carboxylende D-Alanyl-D-Alanin enthalten. Es wird sowohl von Streotomyces orientalis als auch von Nocardia lurida isoliert.[1]
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifizierte Referenzmaterialien qualifiziert. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Vancomycin-Hydrochlorid kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen,[1] Reinform- und Injektionspräparaten[2] mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie[1] und spektrophotometrischer Verfahren eingesetzt werden.[2]
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Dokumentenfeld „LRAC0718“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Flow Injection-Spectrophotometric Determination of Vancomycin Hydrochloride in Pharmaceutical Preparations Using Diazotized Metoclopramide
Al-Abachi QM, et al.
Journal of Al-Nahrain University, 18(1), 9-19 (2015)
Development and validation of high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of ceftriaxone and vancomycin in pharmaceutical formulations and biological samples
Tariq A, et al.
ScienceAsia, 36(4), 297-304 (2010)
James Shaw et al.
Journal of orthopaedic trauma, 34(4), e109-e113 (2020-03-21)
Prefabrication and storage of antibiotic beads may decrease surgical time and allow for use in other settings. This study investigated the effects of sterilization technique and storage time on the bioactivity of antibiotic polymethyl methacrylate (PMMA) beads. Uniform beads of
Andrés Aranda-Díaz et al.
eLife, 9 (2020-01-30)
Predicting antibiotic efficacy within microbial communities remains highly challenging. Interspecies interactions can impact antibiotic activity through many mechanisms, including alterations to bacterial physiology. Here, we studied synthetic communities constructed from the core members of the fruit fly gut microbiota. Co-culturing
Lina Fan et al.
Gut microbes, 13(1), 1-17 (2021-02-10)
Inflammatory bowel disease (IBD) is defined as an immune dysregulation disease with poor prognosis. Various therapies based on gut microbe modulation have been proposed. In this study, we aim to explore the therapeutic effect of B. adolescentis on IBD, as
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf