Wichtige Dokumente
PHR1297
Riboflavin 5′-monphosphate Natriumsalz Hydrat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 459
traceable to Ph. Eur. R0630000
traceable to USP 1535700
API-Familie
riboflavin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)