Fortfahren mit
77623
Riboflavin-Natriumphosphat-Hydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Riboflavin-Natriumphosphat-Hydrat, Riboflavini natrii phosphas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N4NaO9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-988-6
Beilstein/REAXYS Number:
4106529
MDL number:
€ 303,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
powder
concentration
73-79% (RIBOFLAVIN, dry)
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
InChI key
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
General description
Riboflavin-Natriumphosphat-Hydrat ist auch unter der Bezeichnung Flavinmononukleotid (FMN) bekannt. FMN ist ein wasserlöslicher Mikronährstoff, der enzymatisch aus Riboflavin (RF) erzeugt wird. Riboflavin 5′-Monophosphat ist einer der Bestandteile des Coenzyms Flavin-Adenin-Dinukleotid.
Application
Riboflavin-Natriumphosphat-Hydrat wurde als wasserlösliches Modellmedikament in einer Kombination der konventionellen Tintenstrahldrucktechnologie und des Flexodrucks für die Herstellung von Arzneimittelabgabesystemen verwendet.[1] Es kann als Auslöser der photoinitiierten Polymerisation von Acrylamid verwendet werden. Es kann in einem Chronoamperometrie-Assay für Vanadiumionen verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Riboflavin-Natriumphosphat-Hydrat bzw. Flavin-Mononukleotid (FMN) ist fluoreszent, lichtempfindlich und redoxaktiv.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0630000F6750F1392
concentration
73-79% (RIBOFLAVIN, dry)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
non-animal source
biological source
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, orange
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, orange
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)