Merck
PHL83550
ε-Viniferin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 428,00
€ 428,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 428,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 428,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H](c4c1cc(cc4\C=C\c5ccc(cc5)O)O)c3cc(cc(c3)O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C28H22O6/c29-20-7-2-16(3-8-20)1-4-18-11-24(33)15-25-26(18)27(19-12-22(31)14-23(32)13-19)28(34-25)17-5-9-21(30)10-6-17/h1-15,27-33H/b4-1+/t27-,28+/m1/s1
InChIKey
FQWLMRXWKZGLFI-YVYUXZJTSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1