Fortfahren mit
C1251
(+)-Catechin Hydrat
≥98% (HPLC), antioxidant, powder
Synonym(e):
(+)-Cyanidol-3, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.27 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-825-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595244
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(+)-Catechin Hydrat, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to yellow with tan cast
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
InChI key
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
General description
Catechine sind Phytochemikalien, die in blauen Trauben, Pfirsichen, Erdbeeren und Faberbohnen reichlich vorhanden sind. Catechine liegen in verschiedenen Formen vor, wie z. B. als Catechine, Epicatechin, Epicatechingallat, Epigallocatechin und Epigallocatechingallat.
Application
(+)-Catechinhydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Polyphenolstandard beim Nachweis der Gesamtpolyphenole in den Nebenprodukten von Rotwein
  • als Additiv zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die In-vitro-Methanerzeugung und den Substratabbau bei Anwendung eines Triple-Fed-Batch-Verfahrens
  • als Substrat zum Nachweis der Wirkung von rekombinanter, reiner L. plantarum CECT 748T 14-Tannase auf Catechin[1]
Biochem/physiol Actions
Ein Flavonoid-Antioxidans pflanzlicher Herkunft; ein Fänger freier Radikale, der von freien Radikalen vermittelte Schäden in verschiedenen biologischen Systemen verhindert. So wird beispielsweise ein von Catechin unterdrückter DNA-Strang bei einem physiologischen pH-Wert von Hydroxylradikalen gebrochen. Ferner verhindert es nachweislich die Oxidation von Humanplasma. Es hat den Verbrauch von endogenen lipidlöslichen Antioxidantien verzögert und die Lipidoxidation gehemmt. Catechin kann auch als Inhibitor einer Fettsäuresynthase fungieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22110C1788C0567
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow to yellow with tan cast
color
-
color
white to light brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Catechin Hydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the origin of "Catechin hydrate C1251" natural or synthetic?
    1 answer
    1. Currently, this product is of synthetic origin.