SMB00074
Viniferin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(+)-ε-Viniferin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C28H22O6/c29-19-7-2-16(3-8-19)1-4-18-13-22(32)15-25-26(18)27(23-12-11-21(31)14-24(23)33)28(34-25)17-5-9-20(30)10-6-17/h1-15,27-33H/b4-1+/t27-,28+/m0/s1
InChIKey
KQXXUMAWOUVEHD-BQYFGGCBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable