Fortfahren mit
P2182
Kartoffel-Dextrose-Agar
NutriSelect® Basic, powder, for yeasts, for molds, for bacteria, pkg of 250 g, pkg of 1 kg
Synonym(e):
PDA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171605
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Basic
Ph:
-5.6-25 °C
Form:
powder
Suitability:
bacteria, molds, yeasts
Application(s):
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
potato
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 250 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
pH
-5.6-25 °C
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
10-30°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Kartoffel-Dextrose-Agar wird zur Kultivierung von Bakterien, Pilzen, Hefe und Schimmelpilzen eingesetzt. Durch seinen niedrigen pH-Wert ist das Medium selektiv für säuretolerante Bakterien, Pilze, Schimmelpilze und Hefen. Es wird zur Untersuchung der Verbreitung von Ascosporen eingesetzt. Kartoffelextrakt dient als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Mineralien, Vitamine und andere essenzielle Nährstoffe für das Wachstum. Dextrose dient als Kohlenhydratquelle.
Application
PDA wird für den Gebrauch bei Folgendem empfohlen: - 
  • Die Isolierung und Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln und Milchprodukten
  • Stimulation der Sporenbildung
  • Erhaltung von Pilzstammkulturen
  • Differenzierung von verschiedenen Dermatophyten auf Grundlage der Pigmentproduktion
Preparation Note
39 g in 1 Liter destilliertem Wasser auflösen. Bei 121 °C 15 Minuten lang autoklavieren.
Analysis Note
Mikrobiologisch getestet
Other Notes
Enthält: Kartoffelextrakt, Glucose, Agar.
Kartoffelextrakt – 4 g/l
Dextrose – 20 g/l
Agar – 15 g/l
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnung Basic, Plus oder Prime wird angehängt als Hinweis auf die Qualitätskontrollstufe — von einer grundlegenden Qualitätskontrolle über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701397014517222
suitability
bacteria, yeasts, molds
suitability
bacteria, nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Penicillium spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for molds (General Media), nonselective for yeasts (General Media)
suitability
molds, selective by low pH for Aspergillus spp., selective by low pH for Candida spp., selective by low pH for Penicillium spp., selective by low pH for Pichia spp., selective by low pH for Saccharomyces spp., selective by low pH for Zygosaccharomyces spp., yeasts
suitability
bacteria, molds, nonselective and differential for Candida spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Lactobacillus spp., nonselective and differential for Pichia spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Saccharomyces spp., nonselective and differential for Zygosaccharomyces spp., nonselective and differential for bacteria (General Media), nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for molds (General Media), nonselective and differential for yeasts (General Media)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kartoffel-Dextrose-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Two convenient methods to evaluate soybean for resistance to Sclerotinia sclerotiorum
Chen Y and Wang D
Plant Disease, 89(12), 1268-1272 (2005)
Sclerotinia Diseases of Crop Plants: Biology, Ecology and Disease Management, 403-403 (2008)
Effect of chestnut tannin extract (Castanea sativa Miller) on the proliferation of Cladosporium cladosporioides on sheep cheese rind during the ripening
Messini A, et al.
International dairy journal, 66, 6-12 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2182-250G04061834362678
P2182-1KG04061835574612