Fortfahren mit
P6685
Kartoffel-Dextrose-Bouillon
NutriSelect® Basic, powder, for yeasts, for bacteria, for molds, pack of 250 g, pkg of 1 kg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 464,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Basic
Form:
powder
Suitability:
bacteria, molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
composition
Dextrose, 20 g/L , Potatoes, Infusion from, 4 g/L
packaging
pkg of 1 kg, pack of 250 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
4.8±0.5 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Kultivierung von Bakterien, Pilzen, Hefe und Schimmel
Application
Kartoffel-Dextrose-Bouillon wird für die Zellkultur von Pilzstämmen verwendet.[1][2][3]
Preparation Note
24,0 g in 1 l destilliertem Wasser lösen. Bei 121 °C 15 Minuten lang autoklavieren.
Contains infusion from potatoes plus glucose.
Analysis Note
Mikrobiologisch getestet
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y375217218Y1375
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
bacteria, yeasts, molds
suitability
molds, yeasts
suitability
aciduric bacteria, nonselective for Candida spp., nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., yeasts
suitability
fungi, nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp.
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
4.8±0.5 (25 °C)
final pH
6.2±0.2 (25 °C)
final pH
6.7±0.2 (25 °C)
final pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)