Merck
P7543
Sigma-Aldrich
PARAFILM® M
roll size 2 in. × 250 ft
Synonym(e):
Covering Film, Sealing Film
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.35
Materialien
film (thermoplastic)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Parafilm PM992
Parameter
-45-+50 °C temp. range
B × L
5 cm × 76 m
Walzengröße
2 in. × 250 ft
Allgemeine Beschreibung
PARAFILM dehnt sich auf bis zu 200 % und haftet auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Diese Dichtungsfolie ist frei von Weichmachern und besteht hauptsächlich aus Polyolefinen und Paraffinwachs. PARAFILM M ist gegenüber vielen polaren Substanzen, z. B. Kochsalzlösungen, anorganischen Säuren und alkalischen Lösungen, bis zu 48 Stunden resistent.
Schützen Sie die Integrität ihrer Forschungsanwendungen mit einer dichten Feuchtigkeitssperre, die eine starke Versiegelung bietet und trotz Ausgasen an Glaswaren haften bleibt.
Verringern Sie das Risiko von verfälschten Daten mit einer geruchlosen, farblosen und halbtransparenten Abdeckung
Verhindert einen Feuchtigkeits- und Volumenverlust aufgrund der Materialzusammensetzung und einer dichten Versiegelung
Flexibles und selbstabdichtendes Material, das auch an unregelmäßigen Formen und Oberflächen haftet
Dehnt sich auf mehr als 200 % seiner ursprünglichen Länge
Ist gegenüber vielen polaren Substanzen, z. B. Kochsalzlösungen, anorganischen Säuren und alkalischen Lösungen, bis zu 48 Stunden resistent
Permeabilität
Sauerstoff: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d bei 23 °C und 50 % RH
Kohlenstoffdioxid: (Moduliertes IR-Verfahren) 1.200 cc/m² d bei 23 °C und 0 % RH
Wasserdampf: (ASTM F1249-01)
Eben: 1 g/m² d bei 38 °C und 90 % RH
Gefaltet: 1 g/m² d bei 38 °C und 90 % RH
Auswirkungen auf gängige Reagenzien
Kaliumpermanganat
5 %: Keine offensichtliche Auswirkung innerhalb von 18 Stunden, abgesehen von einer permanenten dunkelbraunen Färbung
0,1%: Gleich wie für 5 %, nur mit etwas weniger Farbe
Iodlösung (0,1 N):
Keine Auswirkung, außer braune Färbung innerhalb von 18 Stunden
Ethylalkohol (95 %)
Keine offensichtliche Auswirkung innerhalb von 24 Stunden, abgesehen von einer leichten Oberflächenaufhellung
Keine offensichtliche Auswirkung innerhalb von 24 Stunden:
Salzsäure, konzentriert (12 N), verdünnt (5 N)
Schwefelsäure, konzentriert (36 N), verdünnt (5 N)
Salpetersäure, konzentriert (16 N), verdünnt (5 N)
Natriumhydroxid, konzentriert (22 %)
Ammoniumhydroxid, konzentriert (28 %, NH<sub>3</sub>)
Salz (NaCl)-Lösung (20 %)
Isopropylalkohol (99 %)
Nicht empfohlen für die Verwendung mit chlorierten, nicht polaren aliphatischen oder aromatischen Lösungsmitteln
Die Folie wird bei etwa 54 bis 66 °C weich und klebrig
Rechtliche Hinweise
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Victor G Puelles et al.
Kidney international, 96(2), 505-516 (2019-06-04)
Recent developments in optical tissue clearing have been difficult to apply for the morphometric analysis of organs with high cellular content and small functional structures, such as the kidney. Here, we establish combinations of genetic and immuno-labelling for single cell
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application