Fortfahren mit
88315
Thesit®
Synonym(e):
Polyethylenglycol-Dodecylether, Polyethylenglycol-400-dodecylether, Hydroxypolyethoxydodecan, Lauromacrogol, Macrogol-Laurylether, Polidocanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
€ 95,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)n(CH2)11CH3
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
€ 95,20
Listenpreis€ 112,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
mol wt
average mol wt 583
impurities
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
CMC
0.1 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Empfohlener Ersatz für Lubrol bei der Herstellung von Protein G aus Rinderhirn.
Thesit wird im Reaktionspuffer verwendet, um die Hintergrundsedimentation zu verringern.
Biochem/physiol Actions
Thesit/Polidocanol hat in vitro und in vivo eine anti-angiogene Wirkung. Dieses Verödungsmittel kommt hauptsächlich in der Sklerotherapie zum Einsatz.
Legal Information
Thesit is a registered trademark of Desitin Arzneimittel GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P125416005235989
description
-
description
suitable for Stein-Moore chromatography
description
main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether
description
average Mn ~362
form
solid
form
solid
form
pellets
form
solid or liquid
mol wt
average mol wt 583
mol wt
micellar avg mol wt 48,000, estimated mol wt 1198
mol wt
-
mol wt
average Mn ~362
CMC
0.1 mM (20-25°C)
CMC
91 μM
CMC
91 μM
CMC
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤1% Water
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf