O9882
Octyl-β-D-Glucopyranosid
BioXtra, ≥98% (GC)
Synonym(e):
n-Octyl-glucosid, OGP
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 25,000
Aggregatnummer
84
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.2%
CMC
20-25 mM (20-25°C)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?