Fortfahren mit
494459
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid
CAS 29836-26-8 is a non-ionic detergent intended for solubilizing membrane-bound proteins in their native state and for the preparation of lipid vesicles.
Synonym(e):
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid, OG, n-Octylglucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.37
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
292.38 g/mol
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
84
impurities
≤0.05% n-octanol, ≤35 mg/dL glucose
color
white
CMC
20 - 25 mM
mp
106.8 °C (at 984 hPa)
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
General description
Absorbanz (10 %, H2O, 260 nm):≤;0,3.
Nicht–;ionisches Detergens zur Solubilisierung von membran–;gebundenen Proteinen in ihrem nativen Zustand und zur Herstellung von Lipidvesikeln. Dank seiner gut definierten chemischen Struktur, der kleinen, einheitlichen Mizellen und der hohen Wasserlöslichkeit ist es den meisten anderen nicht–;ionischen Detergenzien für die Membranauflösung überlegen. Aufgrund seiner hohen kritischen Mizellenkonzentration (20–25 mM) hat es den zusätzlichen Vorteil, dass es im Vergleich zu Gallensalzen leicht durch Dialyse entfernt werden kann. Aggregationszahl: 84.
Nicht-ionisches Detergens zur Solubilisierung von membran-gebundenen Proteinen in ihrem nativen Zustand und zur Herstellung von Lipidvesikeln. Dank seiner gut definierten chemischen Struktur, der kleinen, einheitlichen Mizellen und der hohen Wasserlöslichkeit ist es den meisten anderen nicht-ionischen Detergenzien für die Membranauflösung überlegen. Aufgrund seiner hohen kritischen Mizellenkonzentration (20–25 mM) hat es den zusätzlichen Vorteil, dass es im Vergleich zu Gallensalzen leicht durch Dialyse entfernt werden kann. Aggregationszahl: 84.
Application
  • Tube-gel digestion: a novel proteomic approach for high throughput analysis of membrane proteins.: Dieser Artikel stellt eine neue Methode zur Analyse von Membranproteinen mittels Röhrchen-Gel-Verdau vor, bei der n-Octyl-β-D-glucopyranosid zur effektiven Solubilisierung von Membranproteinen verwendet wird. Dieser Ansatz verbessert den Durchsatz und die Effizienz von Proteomanalysen (Lu et al., 2005).
  • Mixed micellization of a nonionic-cationic surfactant system constituted by n-octyl-beta-D-glucopyranoside/dodecyltrimethylammonium bromide/H2O.: In der Studie werden das Mizellenbildungsverhalten eines nichtionisch-kationischen Tensidsystems mit n-Octyl-β-D-glucopyranosid und dessen Wechselwirkungen untersucht. Die Ergebnisse sind für das Verständnis der Eigenschaften und Anwendung von Tensiden in biochemischen Prozessen von Bedeutung (del Burgo et al., 2004).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution unter sterilen Bedingungen im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Wässrige Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 3 Monate haltbar. Lösungen sind anfällig für Hydrolyse (insbesondere saure Lösungen) und enzymatische Hydrolyse.
Other Notes
Hoshino, T., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 21313.
Levy, D., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1107, 283.
Nunn, R.S., et al. 1992. J. Mol. Biol.228, 1259.
Lorber, B., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1023, 254.
Jopski, B., et al. 1989. Biochim. Biophys. Acta978, 79.
Camm, E.L., et al. 1981. Plant Physiol.67, 1061.
Gould, R.J., et al. 1981. Biochemistry20, 6776.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
494460850511PO9882
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
assay
≥98% (GC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
aggregation number
84
aggregation number
84
aggregation number
-
aggregation number
84
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mp
106.8 °C (at 984 hPa)
mp
-
mp
-
mp
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c