Merck
P7769
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin
from bovine brain, ≥97% (TLC), amorphous powder, structural phospholipid
Synonym(e):
3-sn-Phosphatidyl-L-serin aus Rinderhirn, L-α-Phosphatidyl-L-serin, PS, Phosphatidylserin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
amorphous powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin, ≥97% (TLC), from bovine brain, amorphous powder
biological source
bovine brain
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
amorphous powder
storage temp.
−20°C
Application
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin hat folgende Anwendungen:
  • als Lipidstandard für die Ermittlung von spektralen Fingerabdrücken mittels Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometrie (ToF-SIMS)
  • als Referenzstandard in der Dünnschichtchromatographie (TLC) für die Quantifizierung von Lipiden aus mit Astrozyten-konditionierten-Medien (ACM) behandelten Fibroblasten
  • als Bestandteil großer unilamellarer Vesikel für Annexin A2-Aggregierungsstudien
Biochem/physiol Actions
Ein langsam metabolisiertes strukturelles Phospholipid, das hauptsächlich in der grauen Substanz zu finden ist.
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin oder Phosphatidylserin (PS) ist ein strukturell vielfältiges saures Phospholipid, bei dem Fettsäureester die Glycerin-sn-Positionen besetzen. Auf Rinderhirn-Cortex basierendes PS ist ein wirksamer Nährstoff für das Gehirn. Es begünstigt die Neurotransmission und kann bei Demenzerkrankung das Gedächtnis stärken. Außerdem ist PS das wichtigste Phospholipid von Membranen, das mit Kernmembran, Myelin, endoplasmatischem Retikulum, Golgi-Apparat und Mitochondrien in Verbindung steht. Die Synthese von PS wird von Phosphatidylserin-Synthase 1 aus L-Serin und von CDP-Diacylglycerin in den MAM-Domänen (Mitochondrien-assoziierte Membran) des endoplasmatischen Retikulums katalysiert. PS wird während der Phagozytose externalisiert und ist in Tumoren dysreguliert, was es zu einem potenziellen Marker für therapeutisches Targeting macht.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf den Seiten Phospholipase D und PKC aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Disclaimer
Bei Zimmertemperatur zersetzen sich Lösungen um etwa 0,5 % pro Tag.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)