Fortfahren mit
739596
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 25-hydroxyvitamin D3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27D3H41O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
€ 273,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
General description
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol or 1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard.
Packaging
1 mL in ampule
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
739618740195739626
description
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
Still not finding the right product?
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)