NIST2257
PBDE-Kongenere in 2,2,4-Trimethylpentan
NIST® SRM® 2257
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1.2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2257_cert
SRM 2257_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Accompanied with certificate documenting NIST-certified concentration values and estimated uncertainties for the select constituents in SRM2257.
- The certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) derived unit for mass fraction expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)