Merck
RAWP02500
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 1,2 µm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter; Porengröße 1,2 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 82 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with NIOSH 7400,7402, in accordance with OSHA ID 160
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
color
white
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
RAWP03700RAWP01300RAWP09025
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
parameter
270 mL/min-cm2 water flow rate, 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
General description
MF-Millipore Membranfilter aus biologisch inerten Gemischen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat werden häufig in der Forschung und bei analytischen Anwendungen genutzt.
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
Klärfiltration wässriger Lösungen
Features and Benefits
  • Zur Verwendung beim Bio- und Umweltmonitoring.
  • Autoklavierbar und kompatibel mit Ethylenoxid und Gammasterilisation.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Werner Weitschies et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 108(2-3), 375-385 (2005-10-11)
Gastrointestinal motility and transport as well as concomitant food intake are factors that are known to influence pharmacokinetics derived after intake of extended release dosage forms. However, the mechanisms behind these influencing factors are mostly unknown. In this study the
Claudiu V Giuraniuc et al.
PloS one, 8(5), e64419-e64419 (2013-05-16)
Construction of synthetic genetic networks requires the assembly of DNA fragments encoding functional biological parts in a defined order. Yet this may become a time-consuming procedure. To address this technical bottleneck, we have created a series of Gateway shuttle vectors