Merck
F9551
Sigma-Aldrich
Fluorescein-5-EX N-Hydroxysuccinimid-Ester
>90% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
Fluorescein 5-carbamoylmethylthiopropansäure-NHS-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H22N2O10S
Molekulargewicht:
590.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Produktbezeichnung
Fluorescein-5-EX N-Hydroxysuccinimid-Ester,
Assay
>90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
590.56
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
Fluoreszenz
λex 511-519 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C29H22N2O10S/c32-16-2-5-19-22(12-16)40-23-13-17(33)3-6-20(23)28(19)18-4-1-15(11-21(18)29(38)39)30-24(34)14-42-10-9-27(37)41-31-25(35)7-8-26(31)36/h1-6,11-13,32H,7-10,14H2,(H,30,34)(H,38,39)
Anwendung
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester has been used for the labeling of antibodies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)