Fortfahren mit
E2028
Ethidiumbromid-Monoazid
≥95% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
3-Amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 603,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18BrN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.31
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 603,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethidiumbromid-Monoazid, ≥95% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥5200 at 459-465 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(ccc3c4ccc(N)cc14)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
InChI key
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Photoaktiver Farbstoff; bindet kovalent an Nukleinsäuren in Lösung und in Zellen mit geschädigten Membranen.
Used to footprint drug binding sites on DNA, detect non-viable cells, identify ethidium binding sites on DNA and tRNA, and selectively inactivate gene expression.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E8751A784746067
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
orange
color
-
color
orange to red
color
-
form
solid
form
-
form
powder or solid
form
-
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
ethanol, DMSO: soluble
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ji-Min Ju et al.
Nature communications, 9(1), 225-225 (2018-01-18)
Whether hematopoietic cell-restricted distribution of antigens affects the degree of thymic negative selection has not been investigated in detail. Here, we show that T cells specific for hematopoietic cell-restricted antigens (HRA) are not completely deleted in the thymus, using the
C-W Chang et al.
Indoor air, 21(4), 291-299 (2011-01-05)
Legionella pneumophila, aerosolized from numerous indoor facilities (e.g., shower heads, hot tubs, spas), may cause Pontiac fever (PF) and lethal pneumonia named Legionnaires' disease (LD) in humans. Reliable methods on quantitative exposure assessment of this bioaerosol are essential for the
Sara Daniel et al.
Clinical epigenetics, 10(1), 138-138 (2018-11-08)
Cancer treatments have substantially improved childhood cancer survival but are accompanied by long-term complications, notably chronic inflammatory diseases. We hypothesize that cancer treatments could lead to long-term epigenetic changes in immune cells, resulting in increased prevalence of inflammatory diseases in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E2028-5MG04061833602430