Merck
DLW354210
Sigma-Aldrich
Corning® Poly-D-Lysine 20 mg
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>98%
Form
lyophilized (from aqueous solution)
Mol-Gew.
500-550 kDa
Verpackung
pkg of 20 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)