Merck
D2950000
Disulfiram
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tetraethylthiuramdisulfid, Bis-(diethylthiocarbamoyl)-disulfid, Bis-(diethylthiocarbamyl)-disulfid, Disulfiram, TETD
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.54
Beilstein:
1712560
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
disulfiram
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALDH2(217)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Alkoholdehydrogenase-Inhibitor
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pier Paolo Pani et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD007024-CD007024 (2010-01-22)
Cocaine dependence is a disorder for which no pharmacological treatment of proven efficacy exists, advances in the neurobiology could guide future medication development. To evaluate the efficacy and the acceptability of disulfiram for cocaine dependence. We searched: PubMed, EMBASE, CINAHL
Charlotte H Jørgensen et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 35(10), 1749-1758 (2011-05-28)
Alcohol use disorders (AUD) involving hazardous, harmful, and addictive misuse of alcohol are widespread in most parts of the world. The aim of this study was to review the effect of disulfiram in the treatment of patients with AUD. The
Meriem Gaval-Cruz et al.
Molecular interventions, 9(4), 175-187 (2009-09-02)
The anti-alcoholism drug disulfiram (Antabuse), which is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase, induces an aversive reaction to alcohol consumption and thereby helps patients reduce alcohol intake. Recent clinical trials, initiated to investigate whether disulfiram could be used to treat individuals
Colin Rae et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(6), 953-960 (2013-04-26)
Disulfiram has been used for several decades in the treatment of alcoholism. It now shows promise as an anticancer drug and radiosensitizer. Proposed mechanisms of action include the induction of oxidative stress and inhibition of proteasome activity. Our purpose was
Boris Cvek et al.
Drug discovery today, 13(15-16), 716-722 (2008-06-27)
The major approach to the development of anticancer drugs involves searching for new compounds, efficient against malignancies, which are not, as yet, used clinically. This strategy is time-consuming and expensive. Recent studies have disclosed a surprising, but mechanistically consistent, anticancer