Merck
D2250000
Dinoproston
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prostaglandin E2, (5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-diensäure, Dinoproston, PGE2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.47
Beilstein:
4709356
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dinoprostone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChIKey
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dinoprostone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Most biologically active prostaglandin. PGE2 induces cervical ripening and parturition; mediates bradykinin-induced vasodilation; regulates adenylyl cyclase. Tumor cells that over-express cyclooxygenase 2 display increased invasiveness, angiogenesis, and resistance to apoptosis that may be due to the PGE2-induced expression of angiogenic factors and stabilization of the anti-apoptotic protein, survivin.
The effect of PGE2 on the immune system is mixed. It inhibits T cell activation in vitro, suggesting it is an immunosuppressant. However, in vivo, it appears to effect expansion of the Th17 subset and differentiation of the Th1 subset of T helper cells, marking it as an immunoactivator.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toshiki Kanazawa et al.
PloS one, 9(8), e104676-e104676 (2014-08-08)
Pressure ulcers are characterized by chronicity, which results in delayed wound healing due to pressure. Early intervention for preventing delayed healing due to pressure requires a prediction method. However, no study has reported the prediction of delayed healing due to
Sonja I Gringhuis et al.
Nature communications, 5, 5074-5074 (2014-10-04)
Dendritic cells (DCs) orchestrate antibody-mediated responses to combat extracellular pathogens including parasites by initiating T helper cell differentiation. Here we demonstrate that carbohydrate-specific signalling by DC-SIGN drives follicular T helper cell (TFH) differentiation via IL-27 expression. Fucose, but not mannose
Sanjiv Dhingra et al.
Circulation, 128(11 Suppl 1), S69-S78 (2013-10-18)
Allogeneic mesenchymal stem cells (MSCs) were immunoprivileged early after cardiac implantation and improved heart function in preclinical and clinical studies. However, long-term preclinical studies demonstrated that allogeneic MSCs lost their immunoprivilege and were rejected in the injured myocardium, resulting in
Takayuki Nakagawa
Hearing research, 276(1-2), 27-33 (2011-02-08)
Prostaglandins are one of the major groups of chemical mediators in the mammalian body. Among prostaglandins, prostaglandin E2 (PGE2) is the most abundant prostanoid in humans and involved in regulating many different fundamental biological functions. PGE2 signaling is mediated by
G Almer et al.
Neurology, 58(8), 1277-1279 (2002-04-24)
Levels of the potent pro-inflammatory prostaglandin E(2) (PGE(2)) are elevated in postmortem spinal cords from patients with ALS, and inhibition of a key PGE(2)-synthesizing enzyme, cylcooxygenase-2, is neuroprotective in an in vitro model of ALS. The authors report that 82%