Merck
CRM050
Supelco
Bleifreie Farbe – Pulverförmig
certified reference material, pkg of 20 g
Synonym(e):
Paint matrix CRM, lead free
Größe auswählen
20 G
€ 153,00
€ 153,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 G
€ 153,00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 153,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM050-020
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
pH-Wert
7.50
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
  • Zertifizierter Blei Wert- <0.01 mg/kg
  • Rückführbar auf NIST
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)