Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 217,00 |
Über diesen Artikel
General description
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| CofA certificate is enclosed in each package | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Analyt
- Cadmium
- Chromium
- Lead
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-09-5 + 10099-74-8
7789-09-5 + 10325-94-7 + 10099-74-8
7789-09-5