Merck
C2190000
Ciprofloxacin-Hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ciprofloxacin -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18FN3O3 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciprofloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
InChIKey
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ciprofloxacin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Risaku Fukumoto et al.
PloS one, 8(3), e58389-e58389 (2013-03-23)
Radiation combined injury (CI) is a radiation injury (RI) combined with other types of injury, which generally leads to greater mortality than RI alone. A spectrum of specific, time-dependent pathophysiological changes is associated with CI. Of these changes, the massive
Patrik Ellström et al.
International journal of medical microbiology : IJMM, 303(3), 134-139 (2013-03-27)
Recent studies have indicated a role of the lipooligosaccharide (LOS) of Campylobacter jejuni in the severe neurological Guillain Barré syndrome, as well as in development of more severe symptoms of acute enteritis. We evaluated the role of the LOS locus
Katie J Aldred et al.
Nucleic acids research, 41(8), 4628-4639 (2013-03-06)
Although quinolones are the most commonly prescribed antibacterials, their use is threatened by an increasing prevalence of resistance. The most common causes of quinolone resistance are mutations of a specific serine or acidic residue in the A subunit of gyrase
David J Serisier et al.
Thorax, 68(9), 812-817 (2013-05-18)
The delivery of antipseudomonal antibiotics by inhalation to Pseudomonas aeruginosa-infected subjects with non-cystic fibrosis (CF) bronchiectasis is a logical extension of treatment strategies successfully developed in CF bronchiectasis. Dual release ciprofloxacin for inhalation (DRCFI) contains liposomal ciprofloxacin, formulated to optimise
Roles of the superoxide dismutase SodB and the catalase KatA in the antibiotic resistance of Campylobacter jejuni.
Sunyoung Hwang et al.
The Journal of antibiotics, 66(6), 351-353 (2013-04-04)
Questions
  1. Vorrei conoscere la solubilità del prodotto ed in che solvente si risospende. Grazie.
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Unfortunately, the solubility of this product is not determined. However, this compound is expected to be soluble at 25 - 30 mg/mL in water, as listed by PubChem. Please see the link below to review this information:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ciprofloxacin#section=Solubility
      For additional information from the supplier regarding this product, please see the link below:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=C2190000