Fortfahren mit
1278302
USP
Fluorchinolonsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3-carbonsäure, Fluorchinolonsäure, Q-Säure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
150 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9ClFNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.67
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ciprofloxacin, enrofloxacin
manufacturer/tradename
USP
mp
242-245 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
InChI key
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Fluorchinolonsäure ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Ciprofloxacin-Hydrochlorid
  • Ciprofloxacin
  • Enrofloxacin
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1174C2190050531901
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
mp
242-245 °C (lit.)
mp
242-245 °C (lit.)
mp
242-245 °C (lit.)
mp
242-245 °C (lit.)
API family
ciprofloxacin, enrofloxacin
API family
enrofloxacin, ciprofloxacin
API family
ciprofloxacin, enrofloxacin
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorchinolonsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)