Merck
BCR685
Magermilchpulver
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
50 G
€ 240,00
€ 240,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 240,00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
€ 240,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR685
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Crude protein, Fat
Matrix Group: Dairy products and eggs
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)