Merck
BCR114
Kaliumsulfat-Dünger (Elementzusammensetzung)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
100 G
€ 197,00
€ 197,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 197,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 197,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR114
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable