Fortfahren mit
1.05152
Kaliumsulfat
99.999 Suprapur®
Synonym(e):
Kaliumsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
K2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.26
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-915-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.999%
Form:
solid
Solubility:
111 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.999%
form
solid
potency
6600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1689 °C/1013 hPa
mp
1069 °C
solubility
111 g/L
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Effect of salt modulators on the elution behavior of insulin and the separation of product-related impurities in reversed-phase chromatography: Die Studie untersucht, wie Kaliumsulfat und andere Salze den Chromatographieprozess beeinflussen, insbesondere die Insulinreinigung. Die Ergebnisse sind entscheidend für die Optimierung chromatographischer Methoden in der pharmazeutischen Produktion (Koch et al., 2023).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,999 %
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 5,0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,050 ppm
Ba (Barium): ≤ 1,0 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,01 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,020 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,020 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,050 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,05 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,020 ppm
Na (Natrium): ≤ 5,0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,020 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,050 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumsulfat
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)