Fortfahren mit
BCR113
Kaliumchlorid-Dünger (Elementzusammensetzung)
BCR®, certified reference material, elemental composition fertilizer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumchlorid-Dünger (Elementzusammensetzung), BCR®, certified reference material
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
agriculture
environmental
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR113
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR114BCR691BCR361
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
general analytical
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1