Fortfahren mit
BCR178
Calcium-Ammoniumnitrat-Dünger (Zusammensetzung)
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Calcium-Ammoniumnitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
agriculture
environmental
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR178
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
15245-12-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)