biological source
larch wood
Quality Segment
form
lyophilized powder
quality
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
technique(s)
photometry: suitable
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1COC3OCC(C(C3O)OC)O)O)OC)O)OC2C(C(OC(C2O)C)CO)O
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ballaststoff, der die Funktion des Immunsystems anregt, inderm er die Aktivität von Natural Killer (NK) Zellen stimuliert.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Arabinogalactan aus Lärchenholz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9788-1G | 04061833412435 |