Merck
07770
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin -dihydrochlorid
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonym(e):
4-Amino-N,N-dimethylanilin -dihydrochlorid, DMPD · 2HCl, DMPPDA · 2HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.12
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-635-7
Beilstein/REAXYS Number:
3913463
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
powder
loss
≤0.05% loss on ignition
mp
210-215 °C (dec.), 222 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
food and beverages, microbiology
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethyl-p-Phenylendiamin-dihydrochlorid ist ein Azoreduktionsprodukt von Acid Orange 52 (AO52). Es hat sich im Oxidase-Test zur Differenzierung von Bakterien auf Grundlage ihrer Fähigkeit, den Farbstoff zu verwenden, als nützlich erwiesen.
Application
N,N-Dimethyl-p-Phenylendiamin-dihydrochlorid wird zur Bestimmung der oxidativen Kapazität in Plasma in Bezug auf das oxidative Potenzial des Eisenäquivalents in Plasma (Plasma Ferric Equivalent Oxidative Potential, PFEOP) verwendet.
Disclaimer
kann sich beim Lagern rot verfärben
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)