Merck
96491
Supelco
Zink-Ionophor I
Selectophore, function tested
Synonym(e):
Tetrabutylthiuramdisulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36N2S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.75
Beilstein:
1715575
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
function tested
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Form
liquid
SMILES String
CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H36N2S4/c1-5-9-13-19(14-10-6-2)17(21)23-24-18(22)20(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
InChIKey
PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Selected application examples
Verpackung
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Sonstige Hinweise
Neutraler Träger für eine Zink-selektive Elektrode
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
R. Kojima et al.
Analytical Sciences, 10, 409-409 (1994)
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective