Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 276,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.720,00 |
Über diesen Artikel
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
assay
≥95.0% (based on K, ICP)
mp
126-129 °C
SMILES string
[K+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.K/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI key
DGEVYOMQOPNBCY-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 126-129 °C | mp - | mp - | mp - |
| assay ≥95.0% (based on K, ICP) | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS) |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 60588-10MG | 04061833277720 |
| 60588-500MG | 04061833277737 |
| 60588-50MG | 04061832676043 |
![Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate Selectophore™](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/631/130/b5486f44-2e69-40d0-902f-dd71894a6add/640/b5486f44-2e69-40d0-902f-dd71894a6add.png)
![Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate Selectophore™](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/251/439/7a621e74-bfd1-4a43-833c-09adfcc1e0b3/640/7a621e74-bfd1-4a43-833c-09adfcc1e0b3.png)