Wichtige Dokumente
92342
Galangin
analytical standard
Synonym(e):
3,5,7-Trihydroxy-flavon, Norizalpinin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Farbe
faint yellow to dark yellow
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
InChIKey
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?