Wichtige Dokumente
91801
Cynarin
analytical standard
Synonym(e):
Cynarin, (1R,3R,4S,5R)-1,3-Bis-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-oxy]-4,5-dihydroxycyclohexancarbonsäure, 1,3-Dikaffeoyl-chinasäure, 1,5-DQA, 1,5-Dikaffeoyl-chinasäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤10.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1C[C@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
InChIKey
YDDUMTOHNYZQPO-RVXRWRFUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?