Fortfahren mit
C7243
Chicoric Acid
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Cichoric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 602,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
Application
  • Pharmacokinetics and antioxidant activity of dihydrocaffeic acid grafted chitosan nanomicelles loaded with chicoric acid in broilers.: This study investigates the pharmacokinetics and antioxidant properties of chicoric acid-loaded nanomicelles in broilers, highlighting its potential for improving poultry health (Ren et al., 2024).
  • Screening of the effective sites of Cichorium glandulosum against hyperuricemia combined with hyperlipidemia and its network pharmacology analysis.: The research identifies effective components in Cichorium glandulosum, including chicoric acid, for treating hyperuricemia and hyperlipidemia using network pharmacology methods (Yang et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15029T109251380
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
form
powder
form
powder
form
granular, powder or crystals
form
crystalline powder, crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chicoric Acid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)