Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 79,20 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Schisandrin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 75 to 95°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
InChI key
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Application
Schizandrin may be used in oxidative stress-related cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant; Anti-inflammatory, reduces oxidative stress.
Schizandrin is a natural product with several biological properties involved with antioxidant and anti-inflammatory activities. It reduces the formation of ROS, inhibits the mitochondrial pathway of the apoptotic process and oxidative stress. Schizandrin has been reported to have hepatoprotective, antitumor, antiviral, and antiamnesic effects, and has neuroprotective activity against glutamate induced neurotoxicity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥13 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schisandrin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?