Fortfahren mit
PHL89179
Cynarin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Cynarin, (1R,3R,4S,5R)-1,3-Bis-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-oxy]-4,5-dihydroxycyclohexancarbonsäure, 1,3-Dikaffeoyl-chinasäure, 1,5-DQA, 1,5-Dikaffeoyl-chinasäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.45
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
32120505
€ 251,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
InChI key
YDDUMTOHNYZQPO-RVXRWRFUSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Phenolverbindung aus Artischocken. Antioxidative und choleretische Eigenschaften. Potenzielles Immunsuppressivum.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica echinacea
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80426
Cynarin phyproof® Reference Substance
PHL89179
Cynarin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)