90969
Rizinolsäure
analytical standard
Synonym(e):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecensäure, 12-Hydroxyoleinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D 6.5±1.5°, c = 2 in acetone
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.469-1.473
Dichte
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
InChIKey
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
435.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
224 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?