Fortfahren mit
R8750
Methylricinoleat
≥99% (GC)
Synonym(e):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecensäuremethylester, Methyl-12-hydroxyoleat, Methyl-ricinoleat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,90
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-472-3
Beilstein/REAXYS Number:
6132055
MDL number:
€ 58,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
InChI key
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
83916M17701801437392
description
≥99% (GC)
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylricinoleat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)