Wichtige Dokumente
901812
FixCat PF6
≥95%
Synonym(e):
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4-[(4-ethyl-4-methylpiperazinium-1-yl)methyl]-2-imidazolidinylidene]dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Learn more about our metathesis catalysts
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)