Merck
774901
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M101
Umicore
Synonym(e):
Grubbs Catalyst® M1, Dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Größe auswählen
1 G
€ 84,80
5 G
€ 394,00
€ 84,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 84,80
5 G
€ 394,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H76Cl2P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
923.07
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 84,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
120-141 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ru](Cl)(=C1C=C(c2ccccc2)c3ccccc13)([PH](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)[PH](C7CCCCC7)(C8CCCCC8)C9CCCCC9
InChI
1S/2C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;
InChIKey
QIRGCWAEHCIFAL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Metathesis Catalyst
Rechtliche Hinweise
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)