Merck
89838
Supelco
Natriumtetra(p-tolyl)borat
Selectophore, ≥99.0%
Synonym(e):
Natrium-tetrakis-(4-methylphenyl)-borat, Tetra-(p-tolyl)-bornatrium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28BNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.32
Beilstein:
4072242
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Assay
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Form
solid
SMILES String
[Na+].Cc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(C)cc2)(c3ccc(C)cc3)c4ccc(C)cc4
InChI
1S/C28H28B.Na/c1-21-5-13-25(14-6-21)29(26-15-7-22(2)8-16-26,27-17-9-23(3)10-18-27)28-19-11-24(4)12-20-28;/h5-20H,1-4H3;/q-1;+1
InChIKey
VVPGHQQFKGSIPJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)