Fortfahren mit
B3545
Natriumtetraborat Decahydrat
BioXtra, ≥99.5%
Synonym(e):
Borax Decahydrat, Natriumborat Decahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.37
EC Number:
215-540-4
MDL number:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
€ 77,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
9.2 (10 g/L)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium tetraborate decahydrate has been used:
  • as a buffer component in biotinylation assay.
  • in preparation of methylene blue solution for histological staining.
  • as a component of trace metal solution for medium supplementation.
Biochem/physiol Actions
Sodium tetraborate decahydrate also called borax. Guar gum based gels crosslinked by borax are effective for wastewater treatment. Borax is used in the preparation of detergents and cosmetics. Borax elicits toxicity in the brain especially in aquatic organisms resulting in edema and congestion.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B98761.06303
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
powder
form
powder
form
solid
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
pH
9.2 (10 g/L)
pH
9.2 (10 g/L)
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtetraborat Decahydrat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B3545-500G04061833428252
B3545-1KG04061826752234
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf