Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 248,00 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.130,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Natrium-tetraphenylborat, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (NT)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (NT)
form
solid
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI key
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder, crystals or granules | form solid | form powder |
| assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.5% | assay - | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| cation traces Ca: ≤100 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-tetraphenylborat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?