Wichtige Dokumente
89505
Phthalsäure-monobenzylester
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Benzoldicarbonsäure-1-(phenylmethyl)-ester, mono-Benzyl-phthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OC(C1=C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
InChIKey
XIKIUQUXDNHBFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Biological samples[4][1][5] using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- River water samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[6]
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)