Merck
75958
Phthalsäure-monobutylester
97.0-103.0% (T)
Synonym(e):
MBP, mono-Butyl-phthalat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-036-2
Beilstein/REAXYS Number:
2051402
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (T)
form
crystals
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YZBOVSFWWNVKRJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalsäure-monobutylester
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)