Fortfahren mit
89458
Aphidicolin
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 745,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 745,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
General description
Aphidicolin is a diterpenoid metabolite of the fungi, Cephalosporium aphidicola and Phoma betae. It is known to be an antiviral drug and inhibits the incorporation of thymidine into DNA of cultured human embryonic lung cells.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Aphidicolin may be used as a reference standard in the determination of the analyte in plasma samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1782735934933447
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
96.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aphidicolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry of Fungi (2008)
Aphidicolin: A specific inhibitor of DNA polymerases in the cytosol of rat liver.
Ohashi M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 82(4), 1084-1090 (1978)
A gas chromatographic mass spectrometric assay for the determination of aphidicolin in plasma of cancer patients.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 78(5), 399-401 (1989)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89458-5MG04061834040545